Merck
87189
Sigma-Aldrich
1-Tetradecene
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
Wybierz wielkość
25 ML
387,00 zł
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
387,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.37
Beilstein:
1701156
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.8 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
455 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Klucz InChI
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Tetradecene can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.[1]
  • (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.[2]
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.[1]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of methyl ketones from terminal olefins using PdCl2/CrO3 system mimicking the Wacker process
Fernandes RA and Bethi V
Tetrahedron, 70(32), 4760-4767 (2014)
Diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid
Fernandes RA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(1), 60-66 (2012)
Synthesis of ultrahigh molecular weight polymers with low PDIs by polymerizations of 1-decene, 1-dodecene, and 1-tetradecene by Cp* TiMe2 (O-2, 6-iPr2C6H3)-borate catalyst
Nomura K, et al.
Molecules (Basel), 24(8), 1634-1634 (2019)
Marta Krasny et al.
Cell and tissue banking, 16(4), 631-638 (2015-07-15)
Increasingly dental surgeons face the challenge of reconstruction of the height and/or thickness of the alveolar ridge as more and more patients wish to have permanent restoration of their dental defects based on intraosseous implants. Evaluation of human allogeneic bone
Lucas A Lane et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(49), 14140-14147 (2014-08-27)
Quantum dots (QDs) offer distinct advantages over organic dyes and fluorescent proteins for biological imaging applications because of their brightness, photostability, and tunability. However, a major limitation is that single QDs emit fluorescent light in an intermittent on-and-off fashion called