Przejdź do
30649
1-Decene
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
233,25 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1447,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-819-2
Beilstein/REAXYS Number:
1737236
MDL number:
233,25 zł
Cena katalogowa311,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.84 (vs air)
vapor pressure
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
455 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.421
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonios Pantazis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18381-18386 (2014-12-10)
Excitation-evoked Ca(2+) influx is the fastest and most ubiquitous chemical trigger for cellular processes, including neurotransmitter release, muscle contraction, and gene expression. The voltage dependence and timing of Ca(2+) entry are thought to be functions of voltage-gated calcium (CaV) channels
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
30649-50ML04061837612374
30649-5ML04061826673003