Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.48
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
204-012-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥91.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥91.0% (GC)
form
liquid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
3.6 cSt(40 °C)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
transition temp
flash point 154 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zastosowania chromatograficzne: 1-Octadecene jest wykorzystywany w projektowaniu inteligentnych, wrażliwych na temperaturę hydrożeli terpolimerowych do różnych zastosowań w chromatografii cieczowej, poprawiając separację faz i wydajność analityczną (Zhao et al., 2024).
- Ulepszanie materiałów optycznych: Stosowany w stabilizacji nanokryształów perowskitu, 1-Octadecene przyczynia się do znacznej poprawy wydajności optycznej tych materiałów, co ma znaczenie w technologii wyświetlania i fotowoltaice (Bommireddy et al., 2024).
- Synteza kropek kwantowych: Związek ten ułatwia syntezę kropek kwantowych CdSe na potrzeby technologii światłowodów polimerowych, wykazując swoją kluczową rolę w rozwoju zaawansowanych materiałów optycznych (Kiczor i Mergo, 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
309.2 °F
flash_point_c
154 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8221120100 | 04022536484365 |
| 8221121000 | 04022536484372 |