Merck
H2131
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
≥98.5%
Synonim(y):
Cetene
Wybierz wielkość
100 ML
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.43
Beilstein:
1753401
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>0.8 (vs air)
ciśnienie pary
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
464 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
gęstość
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Klucz InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Heksadecen, długołańcuchowa alfa-olefina (LAO) zawierająca 16 atomów węgla, powszechnie stosowana jako prekursor w produkcji syntetycznych detergentów, plastyfikatorów i różnych chemikaliów dla przemysłu chemicznego. Ponadto jest kluczowym składnikiem komercyjnych mieszanek LAO, przyczyniając się do produkcji olejów do opalania, syntetycznych kwasów tłuszczowych i płynów wiertniczych.[1] [2]
Zastosowanie
  • Development of petroleum lubricating oil additives: A study evaluated newly synthesized copolymers and their montmorillonite nanocomposites as cold flow improvers for petroleum lubricating oils, including formulations with 1-Hexadecene, demonstrating enhanced flow properties (El-Bahnasawi et al., 2023).
  • Attractants for biocontrol agents: Research identified volatile blends containing 1-Hexadecene that attract the biocontrol agent Galerucella placida, suggesting applications in agricultural pest management (Koner et al., 2022).
  • Adsorbent materials for oil spill cleanup: A study explored the modification of commercial sponges with 1-Hexadecene-based polymers for efficient adsorption of crude oil and organic solvents, highlighting potential environmental cleanup applications (Jin et al., 2022).
  • Surface engineering for hydrophobicity: 1-Hexadecene was used to create organosilane micropatterns on surfaces, improving their hydrophobic properties, relevant in material science and surface engineering (Soliman et al., 2021).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Genome and metabolome analysis of Bacillus sp. Hex-HIT36: A newly screened functional microorganism for the degradation of 1-hexadecene in industrial wastewater
Yang, Lei and Chen et,al.
Environmental Research, 260, 119594-119594 (2024)
Enhancement of methane production from 1-hexadecene by additional electron donors
Paulo, AMS and Salvador, et, al.
Microbial Biotechnology, 11, 657-666 (2018)
Martin Kapuscinski et al.
ACS nano, 14(5), 5337-5347 (2020-04-28)
Understanding and controlling defect formation during the assembly of nanoparticles is crucial for fabrication of self-assembled nanostructured materials with predictable properties. Here, time-resolved small-angle X-ray scattering was used to probe the temporal evolution of strain and lattice contraction during evaporation-induced
Yasuyuki Kubo et al.
mBio, 6(5), e01305-e01315 (2015-09-17)
The cucumber anthracnose fungus Colletotrichum orbiculare forms specialized cells called appressoria for host penetration. We identified a gene, FAM1, encoding a novel peroxin protein that is essential for peroxisome biogenesis and that associates with Woronin bodies (WBs), dense-core vesicles found
M Tobler et al.
Contact dermatitis, 26(5), 299-303 (1992-05-01)
In continuation of our preceding studies, we disclose long-term experiments to test more extensively the protective power of the novel 4H Glove. 2 compounds encountered in modern electron microscopy technique, 1-hexadecene (1-HD) and 2-hydroxyethyl acrylate (2-HEA), which elicit allergic and/or