Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-414-5
Beilstein/REAXYS Number:
1751011
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H30/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-15H2,2H3
InChI key
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description analytical standard |
| assay 98% | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.441 |
| mp −4 °C (lit.) | mp 3-5 °C (lit.) |
| bp 268-269 °C (lit.) | bp 274 °C (lit.) |
| density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.783 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?