Przejdź do
44148
1-Dodecene
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-968-4
Beilstein/REAXYS Number:
1699848
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
491 °F
expl. lim.
~4.7 %
refractive index
n20/D 1.429 (lit.), n20/D 1.430
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
General description
Degradation of 1-dodecene by Pseudomonas strain H has been reported.[1] Its hydroformylation by employing microemulsion as a reaction media has been studied.
Application
1-Dodecene may be employed to compose the collection liquid for the stabilization of the newly synthesized stable, alkyl-terminated, light-emitting silicon nanoparticles.[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dodecene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F - No data available
flash_point_c
79 °C - No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)