Przejdź do
O652
Octadecane
99%
Synonim(y):
C18-n-Alkane, n-Octadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-790-3
Beilstein/REAXYS Number:
1740138
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid or liquid (Conforms to requirements)
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
8.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 119 °C)
assay
99%
form
solid or liquid (Conforms to requirements)
autoignition temp.
455 °F
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
n-Octadecane is generally used in developing microencapsulated phase-change materials.
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • N-octadecylsulfonyl)-alanine sodium salt
  • 1-octadecanesulfonyl chloride
  • 2-octadecanone
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74691U2625CRM78294
Octadecane analytical standard
Supelco
74691
Octadecane
description
99%
description
analytical standard
description
≥99%, crystalline
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
300
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
317 °C (lit.)
bp
317 °C (lit.)
bp
-
bp
317 °C (lit.)
form
solid or liquid (Conforms to requirements)
form
-
form
crystalline
form
-
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.), 28-30 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octadecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)