Merck
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
97%
Synonim(y):
TMB dihydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
380,00 zł
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.27 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
powder
Próba:
97%
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
Klucz InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)