Przejdź do
T0440
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonim(y):
TMB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8480,00 zł
5 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA, peroxidase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
TMB substrate is a chromogenic substrate for horseradish peroxidase - HRP.
Application
TMB substrate is used in ELISA procedures, which utilize horseradish peroxidase conjugates. TMB substrate develops a soluble blue reaction product that can be read at 370 or 655 nm at 370 or 655 nm. The reaction is stopped with acid, forming a yellow reaction product which enables accurate intensity measurement at 450 nm.
How to use our TMB substrate:
  • Our TMB substrate is supplied as a ready-to-use peroxidase substrate containing TMB in a mildly acidic buffer. Prior to reaction with peroxidase, the substrate should be a colorless to light bluish-green solution. The substrate system develops a blue reaction product when reacted with peroxidase.
  • Upon reaching your assay endpoint with addition of acid, measure the TMB substrate intensity at 450 nm.
  • Our TMB Substrate is recommended for ELISA (microwell) procedures, and has been used in various assays, as a substrate for horseradish peroxidase antibody conjugate for detecting hendra virus glycoprotein, tetracosactide, sIgA and neutrophil extracellular traps (NETs).
  • 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System is not recommended for membrane applications. Since TMB substrate produces a soluble reaction product, it is not recommended for histochemistry or blotting.
Note:TMB substrate is light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0565T5569T4444
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. I want to know about T0440 product concentration
    1 answer
    1. This product is a ready-to-use peroxidase substrate containing TMB in a mildly acidic buffer. The concentration of the TMB and the formulation of the buffer are considered proprietary.
      Helpful?
  2. How long should I develop? And what is the ideal OD between .1 and 1.0?
    1 answer
    1. There is no set time at which the reaction must be stopped. Depending on the peroxidase activity measured, the color may form very quickly or slowly. Kindly adhere to the instructions provided in our datasheet as closely as possible.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/277/866/t0440dat-ms.pdf
      Helpful?
  3. What is the limit of detection for Product No. T0440, the 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System used in ELISA?
    1 answer
    1. The limit of detection for Product No. T0440, the 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System used in ELISA, is specified to range from 3 to 6 pg/ml.
      Helpful?
  4. What is the difference between products T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA,  and T8665, 3,3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System?
    1 answer
    1. Both products are comparable and either one can be used in ELISA procedures. The formulations which are proprietary may have some slight differences.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the TMB and what is the solvent in Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. The concentration of TMB in this formulation and the identity of the solvent are considered proprietary information. The product is a ready-to-use peroxidase substrate containing TMB in a mildly acidic buffer.
      Helpful?
  6. Do I need to dilute Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. No, the product should not be diluted.. The product is ready-to-use for ELISA applications. If the intensity of the reaction needs to be reduced, it is recommended that the antibodies or  conjugates be diluted. Usage information  is described on our data sheet.
      Helpful?
  7. Do I need to add hydrogen peroxide to Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. No hydrogen peroxide should be added to product T0440. The product, which contains  a peroxidase substrate,  already contains hydrogen peroxide.  This solution is ready to use for ELISA assays.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.