Przejdź do
T5525
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, tablet
Synonim(y):
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, tablet, 1 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
168-171 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a noncarcinogenic substitute (Ames test negative) for benzidine suitable as peroxidase substrate for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm. A sensitive and specific reagent for the detection of blood, assay of hemoglobin, assay of peroxidases.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and indirect ELISA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87748108622T2885
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
description
≥98.0% (NT)
description
GR for analysis
description
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-170 °C
mp
168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)