Przejdź do
87748
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, ≥98.0% (NT), powder
Synonim(y):
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a noncarcinogenic substitute (Ames test negative) for benzidine suitable as peroxidase substrate for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm. A sensitive and specific reagent for the detection of blood, assay of hemoglobin, assay of peroxidases.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate for peroxidase in:
  • enzyme-immunoassay (EIA)[1]
  • indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T288586033609743
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I Would Like to Kindly Ask for Stability Data for Temperature Excursion.
    1 answer
    1. This compound is relatively stable in powder form and ships at ambient temperatures globally, year round. Under these shipping conditions, transit times of up to 2 weeks are permitted. Brief temperature excursions are not expected to impact the quality of the product. However, extreme or long term temperature excursion studies have not been conducted. In the event of a temperature excursion, document the maximum temperature and duration, return the material to 2–8 °C, verify that the appearance remains white to light beige without caking or discoloration, and protect the product from light, and moisture. Please see the link below to access a Specification sheet. https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/87748