Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
30000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
75000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
300000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł 3833,50 zł |
Informacje o tej pozycji
458,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2500 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
inhibition assay: suitable
color
white
optimum pH
7.8 (25 °C)
pH range
7.6-10.5
pI
4.95
sequence note
MATKAVCVLKGDGPVQGTIHFEAKGDTVVVTGSITGLTEGDHGFHVHQFGDNTQGCTSAGPHFNPLSKKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKNGVAIVDIVDPLISLSGEYSIIGRTMVVHEKPDDLGRGGNEESTKTGNAGSRLACGVIGIAK
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
SOD from bovine erythrocytes was the first SOD to be found in mammalian tissues. There are three forms of SOD differentiated by the metal ions in the active site. These are Cu+2/Zn+2, Mn+2, and Fe+2 SOD. In vertebrates, Cu/Zn-SOD is found in the cytoplasm, chloroplast, and may be in extracellular space, while Mn-SOD is found in the mitochondrial matrix space and peroxisome.[1][2] Fe-SOD is found in the chloroplast of prokaryotes and some higher plants.[2]
Application
- to construct a calibration curve for the evaluation of superoxide dismutase (SOD) enzyme activities[3][4]
- in a study to investigate where lipoproteins may affect the L-arginine-nitric oxide pathway
- in a study to investigate the mass spectral evidence for carbonate-anion-radical-induced posttranslational modification of tryptophan to kynurenine in human Cu, Zn superoxide dismutase
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
SOD has no significant absorbance peak at 280 nM because of the absence of tryptophan.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source bovine | biological source - | biological source bovine erythrocytes | biological source bovine |
| specific activity ≥2500 units/mg protein | specific activity ≥1500 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?