Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
168-171 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a supplement in Man-Rodosa-Sharpe (MRS) agar plate, to stains the lactobacilli colonies blue in the presence of O2
- as a substrate solution for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- in myeloperoxidase activity assay to quantify neutrophil
Biochem/physiol Actions
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?