Przejdź do
1.08622
3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna
GR for analysis
Synonim(y):
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
259-364-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
solid
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
166-170 °C
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wpływ czasu inkubacji na katalizowane przez nanozymy utlenianie 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny za pomocą nanocząstek srebra...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ czasu inkubacji na katalizowane przez nanozymy utlenianie 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny (TMB) przy użyciu nanocząstek srebra. Podkreślono parametry kinetyczne niezbędne do optymalizacji aktywności nanozymu oraz potencjalne zastosowania w biosensingu i monitorowaniu środowiska (Hormozi Jangi et al., 2023).
  • Tetrametylobenzydyna: Akustogeniczna sonda fotoakustyczna do wykrywania reaktywnych form tlenu..: Badania te badają wykorzystanie TMB jako sondy fotoakustycznej do wykrywania reaktywnych form tlenu (ROS). Wykazano skuteczność TMB w wytwarzaniu sygnału fotoakustycznego po reakcji z różnymi ROS, pokazując jego potencjał w diagnostyce biologicznej i medycznej (Bresolí-Obach et al., 2020).
  • Badanie parochromizmu związków interkalacyjnych 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyno-tetrasilicfluormica za pomocą widzialnego odbicia rozproszonego i proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej: W artykule zbadano właściwości parochromowe TMB interkalowanego w tetrasilicfluormica przy użyciu technik widzialnego odbicia rozproszonego i dyfrakcji rentgenowskiej. Ujawnia wgląd w zmiany strukturalne i potencjalne zastosowania w technologiach wykrywania oparów (Kinoshita & Ishimaru, 2023).
  • Oznaczanie aktywności cholinoesterazy przy użyciu 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny jako wskaźnika..: W pracy przedstawiono nową metodę oznaczania aktywności cholinoesterazy z wykorzystaniem TMB jako wskaźnika. Metoda zapewnia wysoką czułość, niezawodność i powtarzalność, dzięki czemu nadaje się do analiz biochemicznych i zastosowań farmaceutycznych (Koval'ska et al., 2021).
  • Łatwy fototermometryczny czujnik kwaśnej fosfatazy oparty na 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydynowym systemie fototermicznym za pośrednictwem nanozymów CoOOH..: W artykule przedstawiono nowy czujnik fototermometryczny do wykrywania kwaśnej fosfatazy. Wykorzystuje on nanozymy CoOOH i TMB do wytworzenia efektu fototermicznego, zapewniając dwumodowy system wykrywania z zastosowaniami w diagnostyce klinicznej (Wei et al., 2021).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Zakres topnienia: 166 - 170 °C
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,2 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0974387748T5525
description
GR for analysis
description
standard for GC
description
≥98.0% (NT)
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
tablet
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
166-170 °C
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
bulk density
430 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)