Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,00 zł
Nazwa produktu
JackiePhos Pd G3, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
95%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
195-197 °C (decomposition)
functional group
phosphine
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.COc3ccc(OC)c(c3P(c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C39H37F12O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-11-29(20(3)4)33(30(12-22)21(5)6)34-31(52-7)9-10-32(53-8)35(34)54(27-15-23(36(40,41)42)13-24(16-27)37(43,44)45)28-17-25(38(46,47)48)14-26(18-28)39(49,50)51;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-21H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
LLXGRQGGARSAOC-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 97% | description 95% |
| reaction suitability reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand | reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, core: palladium, reagent type: catalyst |
| assay 95% | assay 95% | assay 97% | assay 95% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 195-197 °C (decomposition) | mp 186-190 °C | mp 197-214 °C | mp 176-178 °C (decomposition) |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?