Merck
900278
Sigma-Aldrich
AdCyBrettPhos
Synonim(y):
2-(adamantylocykloheksylofosfino)-2′,4′,6′-triizopropylo-3,6-dimetoksybifenylo, Cykloheksyloadamantylo(2′,4′,6′-triizopropylo-3,6-dimetoksybifenylo-2-ylo)fosfina
Wybierz wielkość
250 MG
1260,00 zł
1 G
2400,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1260,00 zł
1 G
2400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H57O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.84
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
221-224 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O(C1=CC=C(OC)C(=C1C=2C(=CC(=CC2C(C)C)C(C)C)C(C)C)P(C3CCCCC3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C
InChI
InChI=1S/C39H57O2P/c1-24(2)30-19-32(25(3)4)36(33(20-30)26(5)6)37-34(40-7)14-15-35(41-8)38(37)42(31-12-10-9-11-13-31)39-21-27-16-28(22-39)18-29(17-27)23-39/h14-15,19-20,24-29,31H,9-13,16-18,21-23H2,1-8H3
Klucz InChI
AMESLWUOCNKBCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
AdCyBrettPhos może być stosowany jako ligand w katalizowanych przez Pd reakcjach sprzęgania krzyżowego[1][2].
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Zhang et al.
Organic letters, 20(6), 1580-1583 (2018-02-24)
Two catalyst systems are described, which together provide mild and general conditions for the Pd-catalyzed C-O cross-coupling of primary alcohols. For activated substrates, such as electron-deficient aryl halides, the commercially available ligand L2 promotes efficient coupling for a variety of
Ryan P King et al.
Organic letters, 23(20), 7927-7932 (2021-10-07)
The utilization of isolated Palladium Oxidative Addition Complexes (OACs) has had a significant impact on Pd-catalyzed and Pd-mediated cross-coupling reactions. Despite their importance, widespread utility of OACs has been limited by the instability of their precursor complexes. Herein, we report
Powiązane treści
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.