Merck
799173
Sigma-Aldrich
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
Synonim(y):
Kwas 2-propenowy, ester 2-metylo-, 1,1′-[(dimetylosilileno)bis(oksy-2,1-etanodiylowy)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O6Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.42
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
>90.0%
Formularz
liquid
zawiera
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
gęstość
1.046 at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
Klucz InChI
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Utwardzalne promieniami UV silanowe środki sieciujące do wytwarzania hydrożeli metakrylanu metylu do wyrobów medycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and Characterization of Star Polymers and Cross-Linked Star Polymer Model Networks Containing a Novel, Silicon-Based, Hydrolyzable Cross-Linker
Themistou E and Patrickios CS.
Macromolecules, 37(18), 6734-6743 (2004)