Merck
804150
Sigma-Aldrich
SnAP 2,3-Bicyclo-(3,4-Pyr) M Reagent
Synonim(y):
(3R,4R)-tert-butylo 3-amino-4-((tributylostannylo)metoksy) pirolidyno-1-karboksylan
Wybierz wielkość
500 MG
290,50 zł
290,50 zł
Cena katalogowa581,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
290,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H46N2O3Sn
Masa cząsteczkowa:
505.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
290,50 zł
Cena katalogowa581,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
gęstość
1.180 at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CO[C@H]1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H]1N)CCCC
InChI
1S/C10H19N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)15-9(13)12-5-7(11)8(6-12)14-4;3*1-3-4-2;/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;/t7-,8-;;;;/m0..../s1
Klucz InChI
URTKNAYUDTUPJM-CFACWHMASA-N
Zastosowanie
Odczynniki SnAP zapewniają jednoetapową drogę, w tandemie z różnymi substratami aldehydowymi, do nasyconych N-heterocykli. Synteza N-heterocykli za pomocą odczynników SnAP wymaga łagodnych warunków reakcji, a aldehydy zawierające grupy arylowe, heteroarylowe, glioksylowe, alifatyczne i chlorowcowane są dobrze tolerowane. Ten produkt został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group
Zautomatyzuj tworzenie N-heterocykli dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.