Przejdź do
M6880
Malachite Green oxalate salt
Powder, crystals or chunks
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
219-441-7
Beilstein/REAXYS Number:
3644550
Colour Index Number:
42000
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Malachite Green oxalate salt, Technical grade
grade
technical grade
Quality Level
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
metallic green
solubility
water: 1 mg/mL
λmax
616-620 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
General description
The release of phosphate or pyrophosphate in an enzymatic reaction can be detected by malachite green and is measured spectrometrically at 660nm.
Application
Malachite Green oxalate salt has been used in biliary phospholipid analysis.
Malachite Green oxalate salt has been used:
  • in the preparation of malachite green-ammonium molybdate reagent, as a stop solution for starch synthase activity assay[1]
  • to terminate the phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibition assay using phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate (PI(3,4,5)P3) as substrate
  • to determine trypanothione synthetase activity to measure inorganic phosphate release from adenosine triphosphate (ATP) during catalysis[2]
Biochem/physiol Actions
Malachite green is used in the treatment of fungal and parasitic infections in fish.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9015327451.04138
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
color
metallic green
color
faint green to very dark green
color
S. No.: 754
color
-
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
crystalline
form
solid
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
110 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ABCG5 and ABCG8 require MDR2 for secretion of cholesterol into bile.
Langheim S
Journal of Lipid Research, 46, 1732-1732 (2005)
Andrea C Mesías et al.
Free radical biology & medicine, 130, 23-34 (2018-10-26)
Chagas cardiomyopathy, caused by Trypanosoma cruzi infection, continues to be a neglected illness, and has a major impact on global health. The parasite undergoes several stages of morphological and biochemical changes during its life cycle, and utilizes an elaborated antioxidant
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6880-100G04061834061359
M6880-25G04061834061366