Merck
683345
Sigma-Aldrich
[Pd2(dba)3] x dba
Umicore
Synonim(y):
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd2dba3, Pd2(dba)3
Wybierz wielkość
500 MG
223,00 zł
5 G
1610,00 zł
50 G
6520,00 zł
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
223,00 zł
5 G
1610,00 zł
50 G
6520,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
915.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
152-155 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Klucz InChI
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Zastosowanie
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Catalyst for C-C and C-N bond formation especially Suzuki, Heck coupling reaction
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
George R Kracke et al.
ChemMedChem, 10(1), 62-67 (2014-11-26)
Clinically there is a need for local anesthetics with a greater specificity of action on target cells and longer duration. We have synthesized a series of local anesthetic derivatives we call boronicaines in which the aromatic phenyl ring of lidocaine
Michael J Ardolino et al.
Tetrahedron, 71(37), 6409-6413 (2015-08-19)
While Pd-catalyzed allyl-allyl cross-couplings in the presence of small-bite-angle bidentate ligands reliably furnish the branched regioisomer with high levels of selectivity, cross-couplings in the presence of large-bite-angle bidentate ligands give varying, often unpredictable, levels of selectivity. In a combined computational
Zhouen Zhang et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 57(8), 540-549 (2014-07-06)
The nucleosides zidovudine (AZT), stavudine (d4T), and telbivudine (LdT) are approved for use in the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV) infections. To promote positron emission tomography (PET) imaging studies on their pharmacokinetics, pharmacodynamics, and
Produkty
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.