Merck
792357
Sigma-Aldrich
MorDalphos Pd G3
Synonim(y):
(2-(Di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, Mesyl(2-(di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II),, MorDalphos-G3-palladacycle
Wybierz wielkość
250 MG
443,00 zł
500 MG
362,60 zł
2 G
1630,00 zł
5 G
2737,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
443,00 zł
500 MG
362,60 zł
2 G
1630,00 zł
5 G
2737,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H55N2O4PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
833.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
245-250 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
XDLJAOATDSJDKP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
MorDalphos Pd G3 to prekatalizator Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest on odporny na działanie powietrza, wilgoci i wysokich temperatur oraz dobrze rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Ma długą żywotność w roztworach. MorDalphos Pd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Cała zawartość torebki foliowej jest ważona, powlekana, pakowana i zamykana w komorze rękawicowej pod azotem.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Zobacz wszystko