Przejdź do
804983
DPPF Pd G3
95%, solid
Synonim(y):
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
428,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H41FeNO3P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.11
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
428,25 zł
Cena katalogowa571,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DPPF Pd G3, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
SMILES string
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
Application
Pd precatalyst for cross-coupling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901197900621763314
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
mp
163-169 °C (decomp.)
mp
-
mp
193-194 °C (decomposition)
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)