Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,00 zł
Nazwa produktu
tBuXPhos Pd G3, 98%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
98%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
130-140 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC(C)c3cc(C(C)C)c(c(c3)C(C)C)-c4ccccc4P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-21H,1-12H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
SQQOHCLJPLSJGX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (931055)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description - | description - | description ≥95%, powder |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst |
| assay 98% | assay ~6 wt.% loading of catalyst | assay - | assay ≥95% |
| functional group phosphine | functional group - | functional group phosphine | functional group phosphine |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 130-140 °C | mp - | mp 150-159 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?