Przejdź do
751618
MorDalphos
97%, solid
Synonim(y):
Di(1-adamantyl)-2-morpholinophenylphosphine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
302,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1140,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.63
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
302,25 zł
Cena katalogowa403,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MorDalphos, 97%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
219-224 °C
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN(CCO1)c2ccccc2P([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C30H42NOP/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30/h1-4,21-26H,5-20H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,29-,30-
InChI key
CCBRRSUORFMQCZ-BVIFAWIJSA-N
Application
MorDalphos is an electronically rich, sterically hindered P,N-based ancillary ligand developed by the Stradiotto group that can be used in the Buchwald-Hartwig Amination reaction, alkyne hydroamination and monoarylation of compounds such as ammonia, hydrazine, and acetone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
751413740845791016
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MorDalphos
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)