Merck
773905
Sigma-Aldrich
RockPhos Pd G3
Synonim(y):
RockPhos-G3-palladacycle, [(2-Di-tert-butylphosphino-3-methoxy-6-methyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Wybierz wielkość
100 MG
497,00 zł
500 MG
2350,00 zł
5 G
17 450,00 zł
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
497,00 zł
500 MG
2350,00 zł
5 G
17 450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H62NO4PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
838.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220-250 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC1=CC=C(OC)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C.NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49OP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
PANIJJUVUGSZSP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst containing bulk RockPhos ligand. This system has been shown to be effective for cross-coupling reactions like the arylation of aliphatic alcohols.
Synthesis and Application of Palladium Precatalysts that Accommodate Extremely Bulky Di-tert-butylphosphino Biaryl Ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.