Kluczowe dokumenty
779342
Glycidyl methacrylate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
GMA, 2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
zawiera
~0.01% hydrochinone monomethylether as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
bp
189 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
methacrylate
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?