For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
276685
Methacrylic anhydride
contains 2,000 ppm topanol A as inhibitor, ≥98%
Synonim(y):
Bezwodnik kwasu metakrylowego
Wybierz wielkość
353,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
353,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
zawiera
2,000 ppm topanol A as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
Klucz InChI
DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Methacrylated chondroitin sulfate pH-sensitive hydrogels by copolymerization reaction. These hydrogels can be used in drug delivery systems.
- High-performance lignin-based thermosets.
- Gel polymer electrolyte, which is then integrated with the cathode to form high-performance lithium-ion batteries.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.