Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOCC1OC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI key
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description technical, ≥90% (GC) | description 95% | description 98% |
| assay ≥99% | assay ≥90% (GC) | assay 95% | assay 98% |
| density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.040 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.924 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 3.9 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 154 °C (lit.) | bp - | bp 164-166 °C (lit.) | bp 131-132 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.433 (lit.) | refractive index n20/D 1.448 | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.410 (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-92-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?