Produkty
Koszyk
0
PL
PL
Produkty
Produkty
Zastosowania
Usługi
Dokumenty
Pomoc
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i biochemikalia
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Filtrowanie
Alternatywne, bardziej ekologiczne produkty
Mikrobiologia przemysłowa
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i synteza
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Testy środowiska i testy konopi
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Materiałoznawstwo i inżynieria materiałów
Badania mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badawcze i choroby
Oczyszczanie wody
Produkcja na zamówienie
Testowanie na zamówienie
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla Life Science
Rozwój i produkcja IVD
Usługi związane z produktem
Pomoc
Karty charakterystyki (SDS)
Certyfikaty analizy (CoA)
Świadectwa pochodzenia (CoO)
Certyfikaty jakości (CoQ)
Dział Obsługi Klienta
Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą stronę
FAQ
Jakość i regulacje
Kalkulatory i aplikacje
Webinary
Zaloguj się
Wyszukiwanie zamówienia
Szybkie zamówienie
Koszyk
0
Wstecz
Glycidyl methacrylate
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
7
H
10
O
3
Numer CAS:
106-91-2
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer WE:
203-441-9
Products
Kategoria produktu
acrylic monomers (1)
monomers (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Czystość
Grupa funkcyjna
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Typ monomeru
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
779342
Glycidyl methacrylate,
≥97.0% (GC)
Rozwiń
Wyświetl ceny
151238
Glycidyl methacrylate,
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Rozwiń
Wyświetl ceny
Wybierz maksymalnie 4 produkty do porównania
Porównaj
Wyczyść wszystko
An unknown error has occured.
Polski - PL
English - EN
Dowiedz się więcej