Przejdź do
454982
3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate
Synonim(y):
1-(Acryloyloxy)-2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propane, 2-Hydroxy-1-acryloxy-3-methacryloxypropane, 2-Hydroxy-1-acryloyloxy-3-methacryloyloxypropane, 3-Acryloyloxy glycerol monomethacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
193,80 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2O2CCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
193,80 zł
Cena katalogowa228,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 350 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-4-9(12)14-5-8(11)6-15-10(13)7(2)3/h4,8,11H,1-2,5-6H2,3H3
InChI key
ZODNDDPVCIAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spectroscopic Analysis on Michael Addition Reaction of Secondary Amino Groups on Silica Surface with 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl Methacrylate: This study discusses the introduction of polymerizable methacrylate groups to silica surfaces via Michael addition of AHM, observing increased functional group introduction with increased molar ratios (S Lee, KR Ha, 2014).
  • Synthesis of well-defined diblock copolymer nano-objects by RAFT non-aqueous emulsion polymerization: The paper elaborates on the synthesis of well-defined polymeric nano-objects employing RAFT polymerization in non-aqueous media, highlighting the versatility of methacrylate copolymers in creating tailored nanostructures (RR Gibson, A Fernyhough, OM Musa, SP Armes, 2021).
  • Spectroscopic analysis of methacrylate groups introduced on silica particle surfaces by the aza-Michael addition reaction: This publication explores the functionalization of silica particles with methacrylate groups using AHM, focusing on the efficiency of grafting via spectroscopic analysis (S Lee, KR Ha, 2016).
  • Antimicrobial and Responsive Zwitterionic Polymer Based on Cysteine Methacrylate Synthesized via RAFT Polymerization: Discusses the synthesis of a responsive, antimicrobial zwitterionic polymer from cysteine and AHM, using thiol-Michael reaction for antimicrobial applications (P Yadav, S Hafeez, J Jaishankar, P Srivastava, 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
392162
description
-
description
90%
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 350 ppm BHT as inhibitor
contains
-
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)