Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł 442,85 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,85 zł
Cena katalogowa521,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl],
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
260-268 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
InChI key
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 90% | description 95% | description - |
| reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 260-268 °C | mp 241-249 °C | mp 241-249 °C | mp 215 °C |
| optical activity [α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −116°, c = 0.1 in chloroform |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/307/962/59412599-3794-437d-8a39-b88a036b7ca1/640/59412599-3794-437d-8a39-b88a036b7ca1.png)
 90%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/688/786/21c1946c-cdc5-40d4-bce5-5b82b1239504/640/21c1946c-cdc5-40d4-bce5-5b82b1239504.png)
 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/151/609/eeb99dc1-9ef2-49d8-b255-6b5e2519fee1/640/eeb99dc1-9ef2-49d8-b255-6b5e2519fee1.png)
![RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/161/670/212e6eb8-dce1-4397-a5ef-3e2e3a296e8c/640/212e6eb8-dce1-4397-a5ef-3e2e3a296e8c.png)