Przejdź do
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI key
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
grade
synthesis grade
vapor pressure
4.2 hPa ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
<-60 °C
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade for synthesis | grade - | grade - | grade analytical standard, for GPC |
| density 1.042 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C | density 0.913 g/cm3 at 20 °C | density 0.94 g/cm3 at 20 °C | density 1.200 g/cm3 |
| refractive index n20/D 1.449 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 189 °C (lit.) | bp 119-121 °C/1013 hPa | bp 101 °C/1013 hPa | bp - |
| mp <-60 °C | mp -61--59 °C | mp -48 °C | mp - |
| vapor pressure 4.2 hPa ( 25 °C) | vapor pressure 21.3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 53 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
General description
Application
Jest również stosowany do przygotowania kopolimerów poli(metakrylann-butylu-co-metakrylanglicydylu), które znajdują zastosowanie w klejach, powłokach powierzchniowych i urządzeniach elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu polimerowego. Obecność grup epoksydowych i elastycznych grup butylowych w kopolimerach modyfikowanych żywicą epoksydową zwiększa ich właściwości mechaniczne, udarność i wydłużenie przy zerwaniu.[5]
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-91-2