Merck
771422
Sigma-Aldrich
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
2-propenian etenylu, Akrylan etylenu, Ester diwinylu
Wybierz wielkość
5 ML
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
2440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
<600 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
90-92 °C (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten monomer akrylanowy ma grupę winylową do funkcjonalizacji. Może być również stosowany jako monomer sieciujący.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Timothy M O'Shea et al.
Advanced healthcare materials, 4(12), 1802-1812 (2015-06-20)
Hydrogels with covalently incorporated trehalose are synthesized using thiol-ene Michael addition. Trehalose hydrogels afford prolonged stabilization and -controlled release of model enzymes in vitro and in vivo as well as preservation of protein stability under heat and -lyophilization stressors. Strong