Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł 1020,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł 2983,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
69-76 °C
functional group
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Application
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?