Merck
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Synonim(y):
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, DEGDVE, Eter bis[2-(winyloksy)etylowy
Wybierz wielkość
50 ML
721,00 zł
721,00 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
721,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
721,00 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)