Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.9 mmHg ( 30 °C)
assay
80%
form
liquid
autoignition temp.
878 °F
contains
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
0.7 %, 75 °F, 6.5 %, 130 °F
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 80% | description pkg of 100 g | description 85% | description contains hydroquinone as inhibitor, ≥96% |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
| assay 80% | assay - | assay 85% | assay ≥96% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.914 g/mL at 25 °C | density 1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.) | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.177 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.561 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5470 (lit.) | refractive index n20/D 1.476 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzene
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Respiratory system
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?