Kluczowe dokumenty
454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Synonim(y):
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
Polecane produkty
zawiera
BHT as stabilizer
Poziom jakości
bp
170 °C (lit.)
mp
33 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
Klucz InChI
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
- In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
- In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Cechy i korzyści
- Low shrinkage
- Cost-effective
- Reduced emissions of styrene
- Fast curing in thin layers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
MOST oferuje kontrolowane pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej, zaspokajając globalne zapotrzebowanie na energię dzięki ulepszonym technikom magazynowania.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.