Merck
764213
Sigma-Aldrich
Biotin-PEG4-alkyne
for copper catalyzed click labeling
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
5 MG
360,00 zł
10 MG
620,00 zł
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
360,00 zł
10 MG
620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
55-64 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCC#C)CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C21H35N3O6S/c1-2-8-27-10-12-29-14-15-30-13-11-28-9-7-22-19(25)6-4-3-5-18-20-17(16-31-18)23-21(26)24-20/h1,17-18,20H,3-16H2,(H,22,25)(H2,23,24,26)/t17-,18-,20-/m1/s1
Klucz InChI
SKMJWNZZFUDLKQ-QWFCFKBJSA-N
Zastosowanie
Biotin-PEG4-alkyne may be used for the modification of 4-azidophenylalanine (AzPhe) silk fibroin via bioorthogonal azide–alkyne cycloaddition reaction for developing photopatternable protein material.[1]
Biotinylation reagent for labeling azide containing molecules or biomolecules using copper-catalyzed 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry. The alkyne group reacts with azides to form a stable triazole linkage, facilitating the introduction of biotin into your azide modified system of interest.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ryan T Cassell et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(7), 1060-1067 (2015-04-01)
The brevetoxins are neurotoxins that are produced by the "Florida red tide" dinoflagellate Karenia brevis. They bind to and activate the voltage-gated sodium channels in higher organisms, specifically the Nav 1.4 and Nav 1.5 channel subtypes. However, the native physiological
Azide-incorporated clickable silk fibroin materials with the ability to photopattern.
Teramoto H, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 2(2), 251-258 (2016)
Torben Heise et al.
Bioconjugate chemistry, 28(7), 1811-1815 (2017-06-22)
Metabolic incorporation of azide- or alkyne-modified sialic acids into the cellular glycosylation pathway enables the study of sialoglycan expression, localization, and trafficking via bioorthogonal chemistry. Herein, we report that such modifications of the sialic acid sugar can have a profound
Javier Mazuela et al.
Organic letters, 19(20), 5541-5544 (2017-10-06)
The organocatalytic asymmetric transfer hydrogenation of N-alkyl aryl imino esters for the direct synthesis of N-alkylated arylglycinate esters is reported. High yields and enantiomeric ratios were obtained, and tolerance to a diverse set of functional groups facilitated the preparation of
Vinita Lukose et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(39), 12446-12449 (2015-09-10)
The cell surfaces of bacteria are replete with diverse glycoconjugates that play pivotal roles in determining how bacteria interact with the environment and the hosts that they colonize. Studies to advance our understanding of these interactions rely on the availability