Przejdź do
777323
Cy5-azide
95% (HPLC)
Synonim(y):
Cy5 Azide Fluorescent Probe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H78N8O10S3
Masa cząsteczkowa:
1035.39
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95% (HPLC)
Form:
solid
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
ε (extinction coefficient)
251,000
fluorescence
λex 647 nm; λem 663 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C=C/C=C(N2CCCS([O-])(=O)=O)\C(C)(C)C3=C2C=CC(S([O-])(=O)=O)=C3)=[N+](CCCCCC(NCCCN=[N+]=[N-])=O)C4=C1C=C(S([O-])(=O)=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C37H48N6O10S3.2C6H15N/c1-36(2)29-25-27(55(48,49)50)16-18-31(29)42(22-10-6-9-15-35(44)39-20-11-21-40-41-38)33(36)13-7-5-8-14-34-37(3,4)30-26-28(56(51,52)53)17-19-32(30)43(34)23-12-24-54(45,46)47;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,13-14,16-19,25-26H,6,9-12,15,20-24H2,1-4H3,(H3-,39,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53);2*4-6H2,1-3H3
InChI key
NJSWGOLBDDXJQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Azide modified cyanine dye that can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility: DMSO, DMF, MeOH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777358C1117MAB505S
description
95% (HPLC)
description
95% (HPLC)
description
clone CY5-15, purified from hybridoma cell culture
description
Chemicon®, from rat
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
fluorescence
λex 647 nm; λem 663 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I am trying to conjugate cy5 to a protein already has azide at its C-terminus. What would the protocol would be in this case? Do we need to use CuAAC in our case?
    1 answer
    1. This product is a Cy5-azide. Conjugation may not be possible if the protein of interest has a terminal azide rather than a terminal alkyne. Should this be the case, a Cy5-alkyne such as product 777358, would be recommended. Click chemistry relies on 1,3-dipolar cycloaddition of alkynes to azides to form 1,4-disubsituted-1,2,3-triazoles.
      Please see the link below to review an introduction to chemistry:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/adc-and-bioconjugation/click-chemistry
      Please see the link below to review product 777358, Cy5-alkyne:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/777358
      A search of the scientific literature may be carried out to develop the intended application. The suggested key terms of interest may be azide, alkyne, and click chemistry.