For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
760749
Dibenzocyclooctyne-PEG4-biotin conjugate
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
549,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
549,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N3Cc4ccccc4C#Cc5ccccc35
InChI
1S/C39H51N5O8S/c45-35(12-6-5-11-34-38-32(28-53-34)42-39(48)43-38)41-18-20-50-22-24-52-26-25-51-23-21-49-19-16-36(46)40-17-15-37(47)44-27-31-9-2-1-7-29(31)13-14-30-8-3-4-10-33(30)44/h1-4,7-10,32,34,38H,5-6,11-12,15-28H2,(H,40,46)(H,41,45)(H2,42,43,48)/t32-,34-,38-/m0/s1
Klucz InChI
LNHSQAOQVNHUGL-QRBHCBQLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.