Merck
763071
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(2-dodecylthiocarbonothioylthio-1-oxopropoxy)benzoic acid
98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H62O6S6
Masa cząsteczkowa:
819.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
mp
60-65 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)C(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C39H62O6S6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-48-38(46)50-30(3)36(42)44-33-27-32(35(40)41)28-34(29-33)45-37(43)31(4)51-39(47)49-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h27-31H,5-26H2,1-4H3,(H,40,41)
Klucz InChI
GOLRGLNMILBFFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego środka RAFT? Zapoznaj się z tabelą zgodności środka RAFT z monomerem .
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) jest stosowana do wytwarzania polimerów o niskiej polidyspersyjności i złożonej architekturze. Kwas 3,5-bis(2-dodecylotiokarbonotioylotio-1-oksopropoksy)benzoesowy jest sfunkcjonalizowanym kwasem karboksylowym tritiowęglanem RAFT. Jest on stosowany do tworzenia dobrze zdefiniowanych kopolimerów blokowych. Charakteryzują się one dobrą kontrolą polimeryzacji dla szerokiej gamy monomerów winylowych.
Zastosowanie
Stosowany w syntezie makro-chain transfer agent (CTA), które są używane w polimeryzacji RAFT monomerów winylowych, takich jak styren, akrylan i akryloamid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Block copolymers of poly (2-oxazoline) s and poly (meth) acrylates: a crossover between cationic ring-opening polymerization (CROP) and reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT).
Krieg, A., Weber, C., Hoogenboom, R., Becer, C. R., & Schubert, U. S.
ACS Macro Letters, 1(6), 776-779 (2012)
Thiocarbonylthio compounds (SC (Z) SR) in free radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT polymerization).
Chiefari, J., Mayadunne, R. T., Moad, C. L., Moad, G., Rizzardo, E., Postma, A., & Thang, S. H.
Macromolecules, 36(7), 2273-2283 (2003)
One-step synthesis of block copolymers using a hydroxyl-functionalized trithiocarbonate RAFT agent as a dual initiator for RAFT polymerization and ROP
Kang, H. U., Yu, Y. C., Shin, S. J., & Youk, J. H.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(4), 774-779 (2013)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Produkty
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.