Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
solid
mp
64-68 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCC(O)=O)C#N
InChI
1S/C19H33NO2S3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-24-18(23)25-19(2,16-20)14-13-17(21)22/h3-15H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
RNTXYZIABJIFKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% (HPLC) | description - | description average Mn 10,000 | description 97% (HPLC) |
| assay 97% (HPLC) | assay ≥96.5% (HPLC) | assay - | assay 97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid) | form solid | form liquid |
| mp 64-68 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
![4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic acid 97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/925/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af/640/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af.png)
![4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/839/520/64c23004-f340-460f-a379-8670a35d0433/640/64c23004-f340-460f-a379-8670a35d0433.png)
![Poly(ethylene glycol) methyl ether 4-cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoate average Mn 10,000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/618/250/98532519-ae4b-4fc4-b6f0-fb15f144c8f1/640/98532519-ae4b-4fc4-b6f0-fb15f144c8f1.png)