Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
351,00 zł
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, average Mn 500
mol wt
average Mn 500
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
refractive index
n20/D 1.47
Ω-end
epoxy
α-end
epoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 500 | description average Mn 2,000 | description Mn 6,000 | description average Mn ~380 |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn 500 | mol wt average Mn 2,000 | mol wt Mn 6,000 | mol wt average Mn ~380 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.47 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.464 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
386.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?