Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł 627,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
627,00 zł
Cena katalogowa836,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97% (HPLC)
form
solid
mp
97-102 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=S)SC(C)(C)C#N)c1ccncc1
InChI
1S/C11H13N3S2/c1-11(2,8-12)16-10(15)14(3)9-4-6-13-7-5-9/h4-7H,1-3H3
InChI key
PYVIBYAVTHICFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Switchable RAFT agent for controlled radical polymerization. The neutral form is well-suited for polymerization of vinyl esters and vinyl amides (LAMs), and the protonated form is well-suited for styrenes acrylates and methacrylates (MAMs). Chain Transfer Agent (CTA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% (HPLC) | description 97% | description 98% (HPLC) | description 97% (HPLC) |
| assay 97% (HPLC) | assay 97% | assay 98% (HPLC) | assay 97% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 97-102 °C | mp 357-362 °C | mp 88-92 °C | mp - |
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N,N′-Bis[2-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethoxy)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/334/047/4ac691aa-ae25-4df1-9e0d-09ed12cb8f1f/640/4ac691aa-ae25-4df1-9e0d-09ed12cb8f1f.png)