Przejdź do
741035
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Hydroxysuccinimide 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)isobutyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
878,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35NO4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
solid
mp
96-102 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C21H35NO4S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-28-20(27)29-21(2,3)19(25)26-22-17(23)14-15-18(22)24/h4-16H2,1-3H3
InChI key
HKWLQDYVQCZTQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. NHS ester terminus can be used to conjugate to a variety of biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
723010740497741698
description
98% (HPLC)
description
98% (HPLC)
description
97% (HPLC)
description
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
97% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
96-102 °C
mp
57-63 °C
mp
-
mp
-
form
solid
form
powder
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)