Przejdź do
763543
1,1,1-Tris[(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]ethane
98% (HPLC)
Synonim(y):
3 arm star polymer RAFT agent, Tris(DDMAT)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H102O6S9
Masa cząsteczkowa:
1159.99
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5314
density
1.085 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C56H102O6S9/c1-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-66-50(63)69-53(4,5)47(57)60-44-56(10,45-61-48(58)54(6,7)70-51(64)67-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-2)46-62-49(59)55(8,9)71-52(65)68-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-3/h11-46H2,1-10H3
InChI key
HYZIWJXWRIAPNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. For use in advanced material (rheology; etc) and biomaterial (nanomedicine) applications. Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)