740497
Methyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[(Dodecylthio)thioxomethyl]thio]-2-methylpropanoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97% (HPLC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2S3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-17(21)23-18(2,3)16(19)20-4/h5-15H2,1-4H3
Klucz InChI
NHWLEOYMZVCNBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.