Przejdź do
723010
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropanoic acid, S-Dodecyl-S′-(α,α′-dimethyl-α′′-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
powder
mp
57-63 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H32O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-21-16(20)22-17(2,3)15(18)19/h4-14H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
DZFGVGDQHQHOKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene, acrylate and acrylamide monomers. Chain Transfer Agent (CTA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
749133740497741698
description
98% (HPLC)
description
97%
description
97% (HPLC)
description
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
97%
assay
97% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid
form
liquid
mp
57-63 °C
mp
78-82 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?