Przejdź do
736325
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
average Mn 6,000
Synonim(y):
Methoxy poly(ethylene oxide)-2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate, PEG DDMAT macroCTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mol wt
average Mn 6,000
mp
268-271 °C, 51-56 °C
PDI
≤1.1
Application
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene, acrylate, and acrylamide monomers to make lithographically and biologically important PEG-block copolymers. Chain Transfer Agent (CTA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
753025764930764914
description
average Mn 6,000
description
average Mn 10,800
description
average Mn 10,000
description
average Mn 2,000
mol wt
average Mn 6,000
mol wt
PEG average Mn 10 kDa (n~227), average Mn 10,800
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 2,000
mp
268-271 °C, 51-56 °C
mp
-
mp
58-62 °C
mp
47-52 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
PDI
≤1.1
PDI
≤1.2
PDI
≤1.1
PDI
≤1.1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)