Merck
747688
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoromethanesulfonimide hydrate
Wybierz wielkość
1 G
645,00 zł
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
645,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.84 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
159-165 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
Klucz InChI
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)